Aluminum phosphate ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10628.14EA 422 EUR InStock
10628.14 10628.06
Aluminum phosphate ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Aluminum phosphate
Formule: AlPO₄
MW: 121,951 g/mol
Point de fusion: >1500 °C
Densité: 2,566
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003430
Numéro CAS: 7784-30-7
EINECS: 232-056-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,358
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité