Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10895.09 10895.18
10895.09EA 94.7 EUR InStock
10895.09 10895.18
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Purity: 99.998% CAS No.: 10580-03-7 Molecular Formula: (NH4)2TiO(C2O4)2.xH2O (x≈1) Formula Weight: 276.01(anhy) Physical Form: Crystalline powder Odour: Odourless UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00149620
Formule: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
MW: 276,01 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149620
Numéro CAS: 10580-03-7
EINECS: 234-174-6
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité