trans-Diamminedichloropalladium(II) (≥49,9% Pd) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: trans-Dichlorodiammine palladium(II), Dichlorodiamminepalladium, trans-Diammine dichloropalladium
11037.02 11037.04 11037.09
11037.02EA 0 EUR InStock
11037.02 11037.04 11037.09
trans-Diamminedichloropalladium(II) (≥49,9% Pd) ≥99.95% (base métaux), Premion®
trans-Diamminedichloropalladium(II)
Purity: 99.95% CAS No.: 14323-43-4 Molecular Formula: Pd(NH3)2Cl2 Formula Weight: 211.37 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.5 Appearance: Yellow Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in NH4OH. Insoluble in chloroform, acetone UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00011621
Formule: Cl₂H₆N₂Pd
MW: 211,39 g/mol
Densité: 2.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011621
Numéro CAS: 14323-43-4
EINECS: 238-269-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité