Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:17:13 wt%), en poudre -140 mesh Type 303-L
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11084.A1EA 399 EUR InStock
11084.A1
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:17:13 wt%), en poudre -140 mesh Type 303-L
Stainless steel
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité