Trichlorure d'holmium, hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure d'holmium (III)Holmium (III) chlorure
11276.18EA 930 EUR InStock
11276.18 11276.09
Trichlorure d'holmium, hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure d'holmium
Formule: HoCl₃·xH₂O
MW: 271,29 g/mol
Point de fusion: 718 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011051
Numéro CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité