Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indium(III) perchlorate octahydrate ≥99.9% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

11642.18EA 404 EUR InStock
11642.18
Indium(III) perchlorate octahydrate ≥99.9% (base métaux)
Indium(III) perchlorate octahydrate


Formule: In(ClO₄)₃.8H₂O
Point de fusion: 800 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150241
Numéro CAS: 13465-15-1
EINECS: 236-874-7
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité