Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexanitritocobaltate de trisodium
11667.22EA 122 EUR InStock
11667.22 11667.36
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formule: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403,94 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003512
Numéro CAS: 14649-73-1
EINECS: 237-077-7
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8603
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité