Palladium 5% sur gamma-alumine, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
11713.06 11713.14 11713.22
11713.06EA 92.9 EUR InStock
11713.06 11713.14 11713.22
Palladium 5% sur gamma-alumine, en poudre, réduit
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613602
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité