Platine 1% sur gamma-alumine, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
11797.14 11797.22 11797.06
11797.14EA 369 EUR InStock
11797.14 11797.22 11797.06
Platine 1% sur gamma-alumine, en poudre, réduit
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: 300m2/g MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité