Ruthenium(III) bromide (≥29% Ru)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11807.06EA 447 EUR InStock
11807.06
Ruthenium(III) bromide (≥29% Ru)
Ruthenium(III) bromide
Formule: RuBr₃
MW: 340,78 g/mol
Densité: 5,30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016314
Numéro CAS: 14014-88-1
EINECS: 237-829-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité