Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11877.03EA 194 EUR InStock
11877.03 11877.06
Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Potassium perruthenate(VII)
Formule: C₃₂H₃₆N₂O₅
MW: 528,649 g/mol
Point de fusion: 440 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061333
Numéro CAS: 10378-50-4
EINECS: 233-835-6
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité