Chromium nitride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12149.14 12149.22
12149.14EA 71 EUR InStock
12149.14 12149.22
Chromium nitride
Chromium nitride
CAS No.: 12053-27-9 Molecular Formula: Mixture of Cr2N and CrN Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016048
Formule: Mixture of Cr₂N and CrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016048
Numéro CAS: 12053-27-9
EINECS: 235-002-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité