Palladium, noir ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00659.03 00659.06
00659.03EA 358 EUR InStock
00659.03 00659.06
Palladium, noir ≥99.9% (base métaux)
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: S.A. typically 20m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,07121
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité