Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate (≥42,4% Pt) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Disodium tetrachloroplatinate hydrate, Sodium platinum chloride hydrate, Sodium chloroplatinate(II) hydrate
12168.03 12168.06
12168.03EA 163 EUR InStock
12168.03 12168.06
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate (≥42,4% Pt) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Purity: 99.95% CAS No.: 207683-21-4 Molecular Formula: Na2PtCl4.xH2O (x≈3) Formula Weight: 382.88(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 100° MDL No.: MFCD00150188
Formule: Na₂PtCl₄·xH₂O
MW: 382,88 g/mol (anhy)
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150188
Numéro CAS: 207683-21-4
EINECS: 233-051-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité