Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II) solution (4 - 6% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12627.NA 12627.NC 12627.NJ
12627.NAEA 346 EUR InStock
12627.NA 12627.NC 12627.NJ
Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II) solution (4 - 6% Pt)
Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II)
CAS No.: 12033-81-7 Molecular Formula: H2Pt(NO2)2SO4 Formula Weight: 384.17(anhy) Physical Form: Liquid UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00064668
Formule: H₂Pt(NO₂)₂SO₄
MW: 384,17 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064668
Numéro CAS: 12033-81-7
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité