Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution (1,5% Ru) (p/v)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12630.ADEA 126 EUR InStock
12630.AD 12630.AK 12630.AU
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution (1,5% Ru) (p/v)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Formule: N₄O₁₀Ru
MW: 317,09 g/mol
Densité: 1,07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016313
Numéro CAS: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
ONU: 3093
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité