Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
12739.01 12739.03 12739.06
12739.01EA 89.3 EUR InStock
12739.01 12739.03 12739.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9 Molecular Formula: C8H12Cl2Pt Formula Weight: 374.18 Physical Form: Solid Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 250° dec. Solubility: Soluble in dichloromethane MDL No.: MFCD00012413
Formule: C₈H₁₂Cl₂Pt
MW: 374,17 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012413
Numéro CAS: 12080-32-9
EINECS: 235-144-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité