Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12783.02EA 110 EUR InStock
12783.02 12783.04
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Formule: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
MW: 748,62 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149670
Numéro CAS: 50525-27-4
EINECS: 238-266-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité