Zinc orthophosphate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zincphosphate, Zinc phosphate (ortho)
13013.06 13013.14
13013.06EA 99.3 EUR InStock
13013.06 13013.14
Zinc orthophosphate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Zinc orthophosphate
Purity: 99.995% CAS No.: 7779-90-0 Molecular Formula: O8P2Zn3 Formula Weight: 386.05 Physical Form: Powder Density: 3.75 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036282
Formule: O₈P₂Zn₃
MW: 386,08 g/mol
Densité: 3.75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036282
Numéro CAS: 7779-90-0
EINECS: 231-944-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité