Dicobalt octacarbonyl stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec hexane 1-5%
13060.14EA 219 EUR InStock
13060.14 13060.88 13060.22
Dicobalt octacarbonyl stabilisé
Dicobalt octacarbonyl
Applications: As a catalyst in oxo process, and in high-purity cobalt salts
Formule: C₈Co₂O₈
MW: 341,95 g/mol
Point de fusion: ∼ 51 °C (déc.)
Densité: 1,73
Point d'éclair: –13 °C (9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016024
Numéro CAS: 10210-68-1
EINECS: 233-514-0
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité