Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
13133.09EA 125 EUR InStock
13133.09 13133.18
Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (base métaux)
Manganese(II) titanium oxide
Formule: MnTiO₃
MW: 150,84 g/mol
Point de fusion: 1360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016216
Numéro CAS: 12032-74-5
EINECS: 234-776-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité