Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
13137.18 13137.30
13137.18EA 194 EUR InStock
13137.18 13137.30
Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (base métaux)
Iron(II) titanium oxide
Purity: 99.8+% CAS No.: 12022-71-8 Molecular Formula: FeTiO3 Formula Weight: 151.75 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064704
Formule: FeTiO₃
MW: 151,75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064704
Numéro CAS: 12022-71-8
EINECS: 234-667-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité