Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lanthanum(III) acetylacetonate hydrate, Tris(2,4-pentanedionato)lanthanum(III) hydrate, Acetylacetone Lanthanum(III) hydrate
13194.14 13194.22
13194.14EA 133 EUR InStock
13194.14 13194.22
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 64424-12-0 Molecular Formula: C15H21LaO6.xH2O Formula Weight: 436.24(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Melting Point: 143° MDL No.: MFCD00149057
Formule: C₁₅H₂₁LaO₆·xH₂O
MW: 436,24 g/mol (anhy)
Point de fusion: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149057
Numéro CAS: 64424-12-0
EINECS: 238-187-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité