Europium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
13212.03 13212.06 13212.14
13212.03EA 76.2 EUR InStock
13212.03 13212.06 13212.14
Europium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Europium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 86546-99-8 Molecular Formula: Eu2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 483.95(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00149702
Formule: Eu₂(CO₃)₃·xH₂O
MW: 483,95 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149702
Numéro CAS: 86546-99-8
EINECS: 227-582-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité