Diamond (synthétique) ≥99.9% (base métaux), en poudre 40-60 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nanodiamond
13402.03 13402.06
13402.03EA 144 EUR InStock
13402.03 13402.06
Diamond (synthétique) ≥99.9% (base métaux), en poudre 40-60 micron
Diamond
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00211867
Applications: Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
EINECS: 231-953-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité