Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 200 mesh woven from 0.05mm (0.002in) Type 304
Fournisseur: Thermo Scientific
13476.CHEA 153 EUR InStock
13476.CH 13476.RU 13476.RR
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 200 mesh woven from 0.05mm (0.002in) Type 304
Stainless steel
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité