Rubidium formate hydrate ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13499.09EA 63.8 EUR InStock
13499.09
Rubidium formate hydrate ≥99.8% (base métaux)
Rubidium formate hydrate
Formule: CHO₂Rb·xH₂O
MW: 130,49 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054359
Numéro CAS: 3495-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité