Scandium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
13646.03 13646.06
13646.03EA 126 EUR InStock
13646.03 13646.06
Scandium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Scandium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: Sc2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 269.94(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 500° dec. MDL No.: MFCD00011501
Formule: Sc₂(CO₃)₃·xH₂O
MW: 269,94 g/mol (anhy)
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011501
Numéro CAS: 5809-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité