Barium zirconate ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
14028.30EA 52.4 EUR InStock
14028.30 14028.A1
Barium zirconate ≥99% (base métaux)
Barium zirconate
Formule: BaO₃Zr
MW: 276,548 g/mol
Point de fusion: 2500 °C
Densité: 5,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014189
Numéro CAS: 12009-21-1
EINECS: 234-546-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité