Yttrium(III) sulphate octahydrate ≥97% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
14561.30EA 416 EUR InStock
14561.30 14561.18
Yttrium(III) sulphate octahydrate ≥97% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Yttrium(III) sulphate octahydrate
Formule: H₁₆O₂₀S₃Y₂
MW: 610,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149946
Numéro CAS: 7446-33-5
EINECS: 236-844-3
Merck Index: 14,10107
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité