Samarium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
14604.14 14604.22
14604.14EA 118 EUR InStock
14604.14 14604.22
Samarium(III) acetate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Samarium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 17829-86-6 Molecular Formula: Sm(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 327.48(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.94 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Boiling Point: 300° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00150124
Formule: Sm(OOCCH₃)₃·xH₂O
MW: 327,48 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 300 °C
Densité: 1.94
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150124
Numéro CAS: 17829-86-6
EINECS: 233-950-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité