Silicon tetraacetate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Silicon(IV) acetate
14703.18 14703.30
14703.18EA 144 EUR InStock
14703.18 14703.30
Silicon tetraacetate ≥97%
Silicon tetraacetate
CAS No.: 562-90-3 Molecular Formula: Si(OOCCH3)4 Formula Weight: 264.27 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 110° Boiling Point: 160-170° dec. UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00026184
Formule: C₈H₁₂O₈Si
MW: 264,261 g/mol
Point d'ébullition: 160…170 °C (dec.)
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026184
Numéro CAS: 562-90-3
EINECS: 209-239-7
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8498
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité