Lithium tetrachloropalladate(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
17316.03 17316.06
17316.03EA 282 EUR InStock
17316.03 17316.06
Lithium tetrachloropalladate(II)
Lithium tetrachloropalladate(II)
CAS No.: 15525-45-8 Molecular Formula: Li2PdCl4 Formula Weight: 262.09 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011082
Formule: Cl₄Li₂Pd
MW: 262,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011082
Numéro CAS: 15525-45-8
EINECS: 239-567-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité