Iron(III) hydroxide, γ-phase
Fournisseur: Thermo Scientific
17531.04 17531.09 17531.18
17531.04EA 164 EUR InStock
17531.04 17531.09 17531.18
Iron(III) hydroxide, γ-phase
Iron(III) hydroxide, gamma-phase
CAS No.: 20344-49-4 Molecular Formula: FeO(OH) Formula Weight: 88.85 Physical Form: -60 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 135° dec. MDL No.: MFCD00064782
Formule: FeO(OH)
MW: 88,85 g/mol
Point de fusion: 135 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064782
Numéro CAS: 20344-49-4
EINECS: 243-746-4
Merck Index: 14,4025
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité