Diphenyldithiophosphonic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diphenylphosphinodithioic acid
17758.02 17758.04 17758.09
17758.02EA 56.6 EUR InStock
17758.02 17758.04 17758.09
Diphenyldithiophosphonic acid
Diphenyldithiophosphonic acid
CAS No.: 1015-38-9 Molecular Formula: (C6H5)2P(S)SH Formula Weight: 250.31 Physical Form: Crystalline Melting Point: 55-56° MDL No.: MFCD00014457
Formule: (C₆H₅)₂P(S)SH
MW: 250,31 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014457
Numéro CAS: 1015-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité