Zinc citrate dihydrate (≥31% Zn), Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
18129.30 18129.A1
18129.30EA 48.2 EUR InStock
18129.30 18129.A1
Zinc citrate dihydrate (≥31% Zn), Qualité Réactif
Zinc citrate dihydrate
CAS No.: 5990-32-9 Molecular Formula: C12H10O14Zn3.2H2O Formula Weight: 610.35 (574.32anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 334° dec. Solubility: Soluble in dilute mineral acids and alkali hydroxides. Slightly soluble in water MDL No.: MFCD00150587
Formule: C₁₂H₁₄O₁₆Zn₃
Point de fusion: 334 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150587
Numéro CAS: 5990-32-9
EINECS: 208-901-2
Merck Index: 14,10134
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité