1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
18809.02EA 191 EUR InStock
18809.02 18809.04
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Applications: Hydrogenation
Formule: C₃₄H₃₈F₆IrP₃
MW: 845,79 g/mol
Point de fusion: 224 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064800
Numéro CAS: 38465-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité