Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
18829.03EA 241 EUR InStock
18829.03 18829.MD
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Formule: C₄₄H₂₈ClFeN₄
MW: 704,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012152
Numéro CAS: 16456-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité