Zinc p-toluenesulphonate hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
20899.14EA 61.7 EUR InStock
20899.14 20899.22
Zinc p-toluenesulphonate hydrate
Zinc p-toluenesulphonate hydrate
Formule: C₁₄H₁₆O₇S₂Zn
MW: 425,775 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064811
Numéro CAS: 123334-05-4
EINECS: 236-576-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité