Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt, hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
22426.14EA 44.7 EUR InStock
22426.14 22426.36 22426.22
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt, hydraté
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₂O₈Zn
MW: 399,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135187
Numéro CAS: 14025-21-9
EINECS: 237-865-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité