Sodium metatungstate monohydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium polytungstate monohydrate, Sodium tungstate (meta) monohydrate, hexa-Sodium tungstate (W12) monohydrate
22534.18 22534.30 22534.56
22534.18EA 91.6 EUR InStock
22534.18 22534.30 22534.56
Sodium metatungstate monohydrate
Sodium metatungstate monohydrate
CAS No.: 12141-67-2 Molecular Formula: Na6O39W12.H2O Formula Weight: 2986.13 (2968.12anhy) Physical Form: Powder Density: 5.47 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00061466
Formule: Na₆O₃₉W₁₂·H₂O
MW: 2986.13 g/mol (2968.12 anhy)
Densité: 5.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061466
Numéro CAS: 12141-67-2
EINECS: 412-770-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité