Strontium dodecairon nonadecaoxide ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
22569.06EA 63.8 EUR InStock
22569.06 22569.14
Strontium dodecairon nonadecaoxide ≥99.5% (base métaux)
Strontium dodecairon nonadecaoxide
Formule: SrFe₁₂O₁₉
MW: 1061,77 g/mol
Point de fusion: >450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075632
Numéro CAS: 12023-91-5
EINECS: 234-685-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité