Barium metaphosphate ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
22641.22EA 61 EUR InStock
22641.22 22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Formule: Ba(PO₃)₂
MW: 295,25 g/mol
Point de fusion: 1560 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061417
Numéro CAS: 13762-83-9
EINECS: 237-362-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité