Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
23126.30 23126.18
23126.30EA 363 EUR InStock
23126.30 23126.18
Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥90%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Purity: 90+% CAS No.: 13963-58-1 Molecular Formula: C6CoK3N6 Formula Weight: 332.33 Physical Form: Crystalline Density: 1.906 Appearance: Pale yellow to pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water and acetic acid solutions. Insoluble in alcohol MDL No.: MFCD00011391
Formule: C₆CoK₃N₆
MW: 332,332 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 1.906
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011391
Numéro CAS: 13963-58-1
EINECS: 237-742-1
Merck Index: 14,7637
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité