Dicarbonylcyclopentadienylcobalt
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
23136.03EA 64.5 EUR InStock
23136.03 23136.06
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt
Applications: Catalyst for the cyclotrimerization of alkynes
Formule: C₇H₅CoO₂
MW: 180,05 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (710 mmHg)
Point d'éclair: 26 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009589
Numéro CAS: 12078-25-0
EINECS: 235-139-8
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité