Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzenechromium (69,2% C, 5,8% H)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

24139.04EA 178 EUR InStock
24139.04
Dibenzenechromium (69,2% C, 5,8% H)
Dibenzenechromium


Formule: C₁₂H₁₂Cr
MW: 208,22 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015485
Numéro CAS: 1271-54-1
EINECS: 215-042-7
ADR: 4.2,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité