Ceramic tubes, one end closed
Fournisseur: Thermo Scientific
30093.DR 30093.DW
30093.DREA 277 EUR InStock
30093.DR 30093.DW
Ceramic tubes, one end closed
Tuyaux Transfer Tubing
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL24.
Slightly porous, good resistance to thermal shock, extremely good creep strength.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité