Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
30139.06 30139.14
30139.06EA 55.5 EUR InStock
30139.06 30139.14
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
Purity: 95% CAS No.: 1068-22-0 Molecular Formula: C4H14NO2PS2 Formula Weight: 203.25 Physical Form: Crystalline Appearance: White Odour: Unpleasant Melting Point: 165-175° MDL No.: MFCD00012635
Formule: C₄H₁₄NO₂PS₂
MW: 203,25 g/mol
Point de fusion: 165…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012635
Numéro CAS: 1068-22-0
EINECS: 213-942-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité