Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
30547.14 30547.22
30547.14EA 72.9 EUR InStock
30547.14 30547.22
Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate ≥99%
Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate
Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate is used in the preparation of gold nanoparticles by reacting with gold(III)-bis[ethylene-diamine]-chloride.
Purity: 99% CAS No.: 34962-29-3 Molecular Formula: C2H10FeN2O8S2.4H2O Formula Weight: 382.14 (310.08anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White to pale green MDL No.: MFCD00082474
Formule: C₂H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082474
Numéro CAS: 113193-60-5
EINECS: 264-357-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité