Linear alkylbenzenesulphonic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
30574.30 30574.A1 30574.D5
30574.30EA 44.4 EUR InStock
30574.30 30574.A1 30574.D5
Linear alkylbenzenesulphonic acid ≥97%
Linear alkylbenzenesulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 68584-22-5 Molecular Formula: RC6H4SO3H Physical Form: Liquid UN No.: UN2586 MDL No.: MFCD00147445
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147445
Numéro CAS: 68584-22-5
EINECS: 271-528-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité